Läs mer
BRAND™ Klass B polypropen lågformade mätcylindrar
Handla allt Brand Produkter
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Lågformad graderad cylinder med pip
- Hög klarhet polypropen konstruktion
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Präglad skala
- Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | B |
| Examen | 5 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Gräns för fel | ±5 ml |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Form | Rund |
| Bastyp | Hexagonal |
| Typ | Graderad mätcylinder |