Läs mer
VITLAB™ Klass B polypropen kortformade mätcylindrar
Produktkod. 10380221
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10380221
Brand: VITLAB™ 645941
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa cylindrar för livsmedelsindustrin och volymmätningstillämpningar. VITLAB™ Klass B polypropen kortformade mätcylindrar har lättlästa, förhöjda skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna.
  • Högtransparent polypropen graderad cylinder
  • Kalibrerad (in)
  • Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706.
  • Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
Specifikationer
Material Polypropen
Tolerans ±20 ml
Klass B
Diameter (metrisk) 78 mm
Examen 20 mL
Gräns för fel ±20 ml
Form Rund
Höjd (metrisk) 285 mm
Typ Graderad cylinder