Läs mer
VITLAB™ Klass B polypropen kortformade mätcylindrar
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Högtransparent polypropen graderad cylinder
- Kalibrerad (in)
- Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706.
- Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±1 ml |
| Klass | B |
| Diameter (metrisk) | 27 mm |
| Examen | 1 mL |
| Gräns för fel | ±1 ml |
| Form | Rund |
| Höjd (metrisk) | 142 mm |
| Typ | Graderad cylinder |