Läs mer
VITLAB™ Klass B polypropen kortformade mätcylindrar
Produktkod. 11873662
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Varje
Produktkod. 11873662
Brand: VITLAB™ 642941
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa cylindrar för livsmedelsindustrin och volymmätningstillämpningar. VITLAB™ Klass B polypropen kortformade mätcylindrar har lättlästa, förhöjda skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna.
  • Högtransparent polypropen graderad cylinder
  • Kalibrerad (in)
  • Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706.
  • Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
Specifikationer
Klass B
Examen 2 mL
Form Rund
Höjd (metrisk) 163 mm
Typ Graderad cylinder