Läs mer
Kartell™ Högformade mätcylindrar av polypropen
Produktkod. 11328523
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Examen:
100 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11328523 1000 mL 100 mL Varje
1 options
Produktkod. 11328523 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0108200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.00 SEK
    126.60 SEK / Paket med 1
    Save 14.40 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Högformade polypropencylindrar med gjutna graderingar ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta och blanda vätskor i laboratoriet.
  • Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 20 minuter
  • Tål 100 °C av kontinuerligt arbete
  • Pentagon bas för stabilitet
  • Klass B, hög form
  • Överensstämmer med ISO 6706-1981(E) och BS 5404 del 2 1977
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Tolerans ±10 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706-1981 (E)
Klass Klass B
skala Gjutna permanenta graderingar
Diameter (metrisk) 66 mm
Kvantitet 1 Varje
Examen 100 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±10 ml
Indelning 10mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Bastyp Femsidig
Höjd (metrisk) 439 mm
Produkttyp Graderad mätcylinder
Max. Temperatur (metrisk) 100 °C