Läs mer
Vitlab™ Klass B polypropen högformad mätcylinder
Produktkod. 15742106
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Skala Färg:
Blått
White
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Skala Färg unitSize
15742106 25 mL White Paket med 12
15792106 1000 mL White Paket med 6
15752106 100 mL White Paket med 12
11897910 100 mL Blått Paket med 12
10620314 250 mL Blått Paket med 6
11833662 250 mL Blått Paket med 3
15772106 500 mL White Paket med 6
10367424 - White Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15742106 Leverantör Vitlab™ Leverantörsnummer 647941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.17 SEK
    423.31 SEK / Paket med 12
    Save 18.86 SEK
    4% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa cylindrar för applikationer inom livsmedelsindustrin. VITLAB™ Klass B polypropylen långformade mätcylindrar har graderade skalor som är gjutna in i materialet och förblir synliga efter daglig rengöring i diskmaskinen. Sexkantig bas med nedre dubbar ger hög stabilitet.
  • Mycket transparent cylinder
  • Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna
  • Skalstrukturen finns även med blå prägling
  • Kalibrerad (in)
  • Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706
  • Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
  • På grund av cylindrarnas hydrofoba egenskaper är den uppmätta vätskemängden (In) densamma som den levererade kvantiteten (Ex)
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polypropen
Tolerans ±0,5 ml
Certifikat och efterlevnad DIN 12681, ISO 6706
Klass Class B
skala Upphöjd
Diameter (metrisk) 22 mm
Kvantitet 1 Varje
Examen 0.5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±0,5 ml
Form Rund
För användning med (applikation) Livsmedelsindustri och volymmätning
Skala Färg White
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 170 mm
Produkttyp Graderad cylinder