Läs mer
Vitlab™ Klass B polypropen högformad mätcylinder
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Examen:
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 3
Paket med 6
Beskrivning
- Mycket transparent cylinder
- Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna
- Skalstrukturen finns även med blå prägling
- Kalibrerad (in)
- Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706
- Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
- På grund av cylindrarnas hydrofoba egenskaper är den uppmätta vätskemängden (In) densamma som den levererade kvantiteten (Ex)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klass | B |
| skala | Upphöjd |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Examen | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |