Läs mer
Vitlab™ Klass B polypropen högformad mätcylinder
Beskrivning
- Mycket transparent cylinder
- Förhöjd skala och ringmärken vid de primära skalpunkterna
- Skalstrukturen finns även med blå prägling
- Kalibrerad (in)
- Klass B-toleranser enligt DIN 12681 / ISO 6706
- Termisk spänning upp till °80 C gör att toleransgränserna inte permanent överskrids
- På grund av cylindrarnas hydrofoba egenskaper är den uppmätta vätskemängden (In) densamma som den levererade kvantiteten (Ex)
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±10 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 6706, DIN 12681 |
| Klass | Class B |
| skala | Upphöjd |
| Diameter (metrisk) | 69 mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Examen | 10 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |