Läs mer
BRAND™ Klass B polypropen högformiga mätcylindrar
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av högklar polypropen.
- Hög form med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning.
- Klass B.
- Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
- Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Tolerans | ±5 ml |
| Antal per förpackning | 5-pack |
| Klass | B |
| Kvantitet | 5-pack |
| Examen | 5 mL |
| Gräns för fel | ±5 ml |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Indelning | 5 mL |
| Form | Rund |
| Visa mer |