Läs mer
BRAND™ Klass B polypropen högformiga mätcylindrar
Produktkod. 10181241 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
10181241 100 mL 1 mL Paket med 10
10364221 1000 mL 10 mL Paket med 5
12683576 25 mL 0.2 mL Paket med 10
10448322 250 mL 2 mL Paket med 5
10557391 2000 mL 20 mL Varje
10151341 500 mL 5 mL -
11813831 50 mL 1 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10181241 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 34838
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högklar polypropen. Klass B polypropen högformsmätcylindrar med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning. Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Tillverkad av högklar polypropen.
  • Hög form med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning.
  • Klass B.
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Tolerans ±1 ml
Klass Class B
Kvantitet 10-pack
Examen 1 mL
Gräns för fel ±1 ml
Indelning 1 mL
Form Rund
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 200 mm
Produkttyp Graderad mätcylinder
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C