Beskrivning
- Tillverkad av högklar polypropen.
- Hög form med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning.
- Klass B.
- Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
- Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
- Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±1 ml |
| Certifikat och efterlevnad | DIN 12681, ISO 6706 |
| Klass | Class B |
| Kalibrering | Att innehålla |
| skala | Blå examen |
| Kvantitet | 5-pack |
| Examen | 2 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |