Läs mer
BRAND™ Klass B polypropen högformiga mätcylindrar
Produktkod. 10557391 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10557391 2000 mL 20 mL Varje
10364221 1000 mL 10 mL Paket med 5
12683576 25 mL 0.2 mL Paket med 10
10448322 250 mL 2 mL Paket med 5
10181241 100 mL 1 mL Paket med 10
10151341 500 mL 5 mL -
11813831 50 mL 1 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10557391 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 34864
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00 SEK
    397.62 SEK / Paket med 1
    Save 50.38 SEK
    11% Av
I lager
Tillverkad av högklar polypropen. Klass B polypropen högformsmätcylindrar med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning. Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Tillverkad av högklar polypropen.
  • Hög form med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning.
  • Klass B.
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 2000 mL
Tolerans ±20 ml
Klass Klass B
Kvantitet 1 förpackning
Examen 20 mL
Gräns för fel ±20 ml
Indelning 20 mL
Form Rund
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 535 mm
Produkttyp Graderad mätcylinder
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C