Learn More
BRAND™ Klass B polypropen högformiga mätcylindrar
Artikelnummer. 11813831 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
0.2 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Packungsgröße:
Paket med 10
Paket med 5
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Examen Packungsgröße
11813831 50 mL 1 mL Paket med 10
10364221 1000 mL 10 mL Paket med 5
12683576 25 mL 0.2 mL Paket med 10
10448322 250 mL 2 mL Paket med 5
10181241 100 mL 1 mL Paket med 10
10557391 2000 mL 20 mL Varje
10151341 500 mL 5 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11813831 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 34828
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tillverkad av högklar polypropen. Klass B polypropen högformsmätcylindrar med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning. Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser. Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
  • Tillverkad av högklar polypropen.
  • Hög form med blåtryckt skala ger enkel volymbedömning.
  • Klass B.
  • Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706 standarder.
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In.)
  • Exponering för temperaturer upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Rengöring upp till 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Tolerans ±1 ml
Klass Klass B
Kvantitet 10-pack
Examen 1 mL
Gräns för fel ±1 ml
Indelning 1 mL
Form Rund
Skala Färg Blått
Bastyp Hexagonal
Höjd (metrisk) 200 mm
Produkttyp Graderad mätcylinder
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.