Beskrivning
- Tillverkad av högklar polypropen.
- Klass B
- Uppfyller DIN 12681 och ISO 6706.
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In).
- Exponering upp till 80 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
- Präglad skala försämras inte vid autoklavering.
- Sexkantig bas ger stabilitet och förhindrar oavsiktlig tippning.
- Inbyggd pip minskar spill.
Specifikationer
Specifikationer
| Klass | Class B |
| Kvantitet | 10 förpackning |
| Examen | 1 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Gräns för fel | ±1 ml |
| Indelning | 1mL |
| Form | Rund |
| Bastyp | Hexagonal |
| Höjd (metrisk) | 250 mm |
| Produkttyp | Graderad mätcylinder |
| Visa mer |