Läs mer
BRAND™ Volymflaska av polypropen klass B
Produktkod. 10658431 Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10658431
Brand: BRAND™ 36062
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hög klarhet polypropen konstruktion. Exponering för temperaturer upp till 60 °C kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser.
  • Hög klarhet polypropen konstruktion
  • Inkluderar propp av polypropen
  • Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 1042
  • Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
  • Exponering för temperaturer upp till 60 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
  • Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
  • Höjd = Höjd utan propp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att innehålla (TC, in.)
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 298 mm
Gräns för fel ±0,8 ml
Antal per förpackning 1
Temperaturområde (metriskt) Upp till 60 °C
Tolerans ±0,8 ml
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Klass B
Förslutningstyp Propp
Stängningsstorlek NS 24/29