Läs mer
BRAND™ Volymflaska av polypropen klass B
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Hög klarhet polypropen konstruktion
- Inkluderar propp av polypropen
- Felgränser enligt klass B, DIN EN ISO 1042
- Kalibrerad för att innehålla (TC, In)
- Exponering för temperaturer upp till 60 °C (autoklavering) kommer inte att orsaka permanent överskridande felgränser
- Rengöring upp till max. 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
- Höjd = Höjd utan propp
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla (TC, in.) |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropen |
| Höjd (metrisk) | 298 mm |
| Gräns för fel | ±0,8 ml |
| Antal per förpackning | 1 |
| Temperaturområde (metriskt) | Upp till 60 °C |
| Tolerans | ±0,8 ml |
| Visa mer |