Läs mer
VITLAB™ Volymflaska av polypropen klass B
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderar:
NS 10/19 propp
NS 10/19 stopper
NS 12/21 propp
NS 14/23 propp
NS 19/26 propp
NS 24/29 propp
Screw cap
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Highly transparent
- With ring mark individually calibrated to ‘In’
- Class B tolerances according to DIN EN ISO 1042
- Thermal stress up to 60°C does not permanently exceed the tolerance limits
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Yes |
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN ISO 1042 |
| Stängningsmaterial | Polypropylene |
| Färg | Transparent |
| Kapacitet (metrisk) | 25 mL |
| Material | Polypropylene |
| Höjd (metrisk) | 115 mm |
| Inkluderar | NS 10/19 stopper |
| Antal per förpackning | 6 |
| Temperaturområde (metriskt) | 60°C |
| Visa mer |