Läs mer
VITLAB™ Volymflaska av polypropen klass B Produktkod.: 17847820
Beräknad leverans: 31-10-2025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 SEK
    199.28 SEK / Paket med 2
    Spara 4.72 SEK
    2% Av
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
VITLAB™ Volymflaska av polypropen klass B
Produktkod. 17847820
10 mL, NS 10/19 propp
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Inkluderar:
NS 10/19 propp
NS 10/19 stopper
NS 12/21 propp
NS 14/23 propp
NS 19/26 propp
NS 24/29 propp
Screw cap
Skruvlock
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 6
Varje
Produktkod. 17847820
Brand: VITLAB™ 677941
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00 SEK
    199.28 SEK / Paket med 2
    Spara 4.72 SEK
    2% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 31-10-2025
Lägg i varukorgen
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Ställ in volymer exakt för exakta mätningar i labbapplikationer med dessa kolvar. VITLAB™ Klass B polypropen volymflaskor har ett enda kalibreringsmärke som exakt definierar den kalibrerade volymen.
  • Mycket transparent
  • Med ringmärke individuellt kalibrerad till‘ I’
  • Klass B-toleranser enligt DIN EN ISO 1042
  • Termisk spänning upp °till 60 C överskrider inte permanent toleransgränserna
  • För att bevara markeringar rekommenderas rengöring vid högst °60 C
Specifikationer
Kalibrering Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 1042
Stängningsmaterial Polypropen
Färg Genomskinlig
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) 90 mm
Inkluderar NS 10/19 propp
Antal per förpackning 6
Temperaturområde (metriskt) 60 °C
Tolerans ±0,08 ml
Klass B
Förslutningstyp Skruva
Produkttitel
VITLAB™ Volymflaska av polypropen klass B >