Läs mer
BRAND™ Klass B SILBERBRAND ETERNA Graderad pipett
Produktkod. 15501526 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
2 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
15501526 25 mL Paket med 6
15693947 2 mL Paket med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15501526 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 27013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    697.00 SEK
    445.14 SEK / Paket med 6
    Save 251.86 SEK
    36% Av
I lager
Klass B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette är konstruerad av AR-GLAS™ med bärnstensfärgade graderingar.
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Kalibrerad för att leverera (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass B
Beskrivning Att leverera (TD, ex.)
Material AR-GLAS
Graderad Ja
Graduation Färg Bärnsten
Examen 0.1 mL
Volym (metrisk) 25 mL