Läs mer
BRAND™ Klass B SILBERBRAND ETERNA Graderad pipett
Produktkod. p-7164786 Handla allt Brand Produkter
Volym (metrisk):
2 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 6
Produktkod. 15693947
Brand: BRAND™ 27007
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Klass B SILBERBRAND ETERNA Graduated Pipette är konstruerad av AR-GLAS™ med bärnstensfärgade graderingar.
  • AR-GLAS™
  • DIN EN ISO 835
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Yes
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 835
Klass B
Beskrivning To Deliver (TD, Ex.)
Material AR-GLAS
Graderad Yes
Graduation Färg Amber
Examen 0.02 mL
Volym (metrisk) 2 mL