Läs mer
Kartell™ Genomskinlig polypropen högformade mätcylindrar med blå gradering
Produktkod. 10663282
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
1000 ml
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
Examen:
10 mL
100 mL
20 mL
200 mL
5 mL
50 mL
Permanent
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen unitSize
10663282 1000 ml 100 mL Varje
15805577 250 mL 20 mL Paket med 12
15885567 25 mL 5 mL Paket med 30
15895567 50 mL 10 mL Paket med 30
10450163 100 mL 10 mL Varje
10653282 500 mL 50 mL Varje
10663472 - 200 mL Varje
15875567 10 mL Permanent Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10663282 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0256600
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Högformiga mätcylindrar av polypropen med blå gradering ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Permanent förbättrade stiftskära blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Polypropenkonstruktionen tål temperaturer upp till 120 °C
  • Hög form, femhörnig bas för stabilitet
  • Klass B
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Material Polypropylene
Tolerans ±10 mL
Certifikat och efterlevnad ISO 6706-1981 (E)
Klass B, Class B
skala Permanenta blå examen, Permanent blue graduations
Diameter (metrisk) 66 mm
Examen 100 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar, Autoclavable
Gräns för fel ±10 ml, ±10mL
Max. Temperatur 100 °C, 100°C
Indelning 10mL
Form Cylindrisk, Cylindrical
För användning med (applikation) Livsmedel, Foodstuff
Skala Färg Blått, Blue
Höjd (metrisk) 439 mm
Typ Graderad mätcylinder, Graduated Measuring Cylinder