Läs mer
Kartell™ Genomskinlig polypropen högformade mätcylindrar med blå gradering
Produktkod. 15895567
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
1000 ml
25 mL
250 mL
50 mL
500 mL
Examen:
10 mL
100 mL
20 mL
200 mL
5 mL
50 mL
Permanent
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 12
Paket med 30
Varje
Produktkod. 15895567
Brand: Kartell™ 0256200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Högformiga mätcylindrar av polypropen med blå gradering ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta volymen av vätskor i ett laboratorium.
  • Permanent förbättrade stiftskära blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Polypropenkonstruktionen tål temperaturer upp till 120 °C
  • Hög form, femhörnig bas för stabilitet
  • Klass B
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Material Polypropen
Tolerans ±1 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 6706-1981 (E)
Klass B
skala Permanenta blå examen
Diameter (metrisk) 25.5 mm
Examen 10 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Gräns för fel ±1 ml
Max. Temperatur 100 °C
Indelning 1mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Skala Färg Blått
Höjd (metrisk) 199 mm
Typ Graderad mätcylinder