Läs mer
Witeg™ Klass DIN-A volymflaskor
Beskrivning
- Tillverkat av borosilikatglas
- Med ihåliga glasproppar ST
- Kone ST 10/19
- Tolerans på 0,040 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsmaterial | Glas |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Material | Borsilikatglas |
| Examen | Brun |
| Tolerans | 0.040 mL |
| Graderad | Ja |
| Klass | DIN-A |
| Förslutningstyp | Stopper |
| Stängningsstorlek | ST 10/19 |