Läs mer
Zwiebel™ Klass E2 lådvikt med COFRAC-kalibreringscertifikat
Produktkod. 11745203
Massa:
1 g
1 till 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Produktkod. 11745203
Brand: Zwiebel™ PBI23883
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser och används med klass I våginstrument. Zwiebel™ Klass E2 boxvikter är avsedda för användning med klass F1 vikter.
  • Klass E2 rostfritt stål kalibreringsvikt
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
    Specifikationer
    Massa 5 kg
    Tolerans ±8 mg
    För användning med (applikation) För användning med vågar av särskild noggrannhetsklass I