Läs mer
Zwiebel™ Klass E2 lådvikt med COFRAC-kalibreringscertifikat
Produktkod. 11755183
Massa:
1 g
1 till 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Produktkod. 11755183
Brand: Zwiebel™ PBI23872
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser och används med klass I våginstrument. Zwiebel™ Klass E2 boxvikter är avsedda för användning med klass F1 vikter.
  • Klass E2 Box Vikt
  • Inkluderar COFRAC-kalibreringscertifikat
Specifikationer
Massa 1 g
Tolerans ±0,03 mg
För användning med (applikation) För användning med vågar av särskild noggrannhetsklass I