Läs mer
Zwiebel™ Klass E2 lådvikt med COFRAC-kalibreringscertifikat
Massa:
1 g
1 till 100 g
10 g
100 g
2 g
20 g
200 g
5 g
5 kg
50 g
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Massa | 2 g |
| Tolerans | ±0,04 mg |
| För användning med (applikation) | För användning med vågar av särskild noggrannhetsklass I |