Läs mer
Zwiebel™ Plastlåda med rostfritt stål 500g Vikt, Klass E2
:
Vikt: 500g
Beskrivning
- Klass E2 rostfritt stål kalibreringsvikt
- I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±0,8 mg |
| För användning med (applikation) | För användning med vågar av särskild noggrannhetsklass I |