Läs mer
Zwiebel™ Klass E2-vikt med COFRAC-kalibreringscertifikat
Produktkod. 11700643
Massa:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolerans:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,01 mg
±0,012 mg
±0,016 mg
±0,02 mg
±0,025 mg
Product Code. 11700643
Brand: Zwiebel™ PBI2302S
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kalibrera vikter med lägre noggrannhetsklasser. Zwiebel™ Klass E2 individuella bladkalibreringsvikter av rostfritt stål är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass F1-vikter och för användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I.
  • Klass E2 kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras med ett COFRAC-kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifications
Massa 100 mg
Tolerans ±0,016 mg
För användning med (applikation) För användning med vågar av särskild noggrannhetsklass I