Läs mer
Zwiebel™ Klass E2-vikt med COFRAC-kalibreringscertifikat
Massa:
1 mg
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tolerans:
±0,006 mg
±0,008 mg
±0,01 mg
±0,012 mg
±0,016 mg
±0,02 mg
±0,025 mg
Beskrivning
- Klass E2 kalibreringsvikt
- I enlighet med OIML R111
- Levereras med ett COFRAC-kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
- Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Specifikationer
| Massa | 200 mg |
| Tolerans | ±0,02 mg |
| För användning med (applikation) | För användning med vågar av särskild noggrannhetsklass I |