Läs mer
Zwiebel™ Plastlåda med rostfritt stål 25 kg Vikt, F1 med certifikat
Produktkod. 11850922
:
Vikt: 20 kg
Produktkod. 11850922
Brand: Zwiebel™ PBI5682N
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II. Zwiebel™ Klass F1-vikter är avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av klass F2-vikter.
  • Klass F1 kalibreringsvikt
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Produkttyp Box Vikt
Klassificering F1
Massa 25 kg
För användning med (applikation) Vägningsinstrument av särskild noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II