Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 lådvikter
Produktkod. 11730703
Massa:
50 mg
200 mg
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Tolerans:
±0,04 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,12 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±1,00 mg
±10 mg
±5,00 mg
Produktkod. 11730703
Brand: Zwiebel™ PBI23080
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medel noggrannhet klass II. Zwiebel™ Klass F1 boxvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter.
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Massa 100 g
    Tolerans ±0,50 mg
    För användning med (applikation) För användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II