Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 lådvikter
Massa:
50 mg
200 mg
500 mg
2 g
50 g
100 g
200 g
1000 g
2000 g
Tolerans:
±0,04 mg
±0,06 mg
±0,08 mg
±0,12 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±1,00 mg
±10 mg
±5,00 mg
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Massa | 50 g |
| Tolerans | ±0,30 mg |
| För användning med (applikation) | För användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II |