Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 lådvikter med certifikat
Produktkod. 11740793
Tolerans:
±0,1 mg
±0,20 mg
±0,25 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±25 mg
±5,0 mg
±50 mg
Produktkod. 11740793
Brand: Zwiebel™ PBI23134
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II. Zwiebel™ Klass F1-vikter är avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av klass F2-vikter.
  • Klass F1 kalibreringsvikt i rostfritt stål
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Tolerans ±0,30 mg
    För användning med (applikation) För användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II