Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 lådvikter med certifikat
Tolerans:
±0,1 mg
±0,20 mg
±0,25 mg
±0,30 mg
±0,50 mg
±25 mg
±5,0 mg
±50 mg
Beskrivning
- Klass F1 kalibreringsvikt
- Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
- I enlighet med OIML R111
Specifikationer
Specifikationer
| Massa | 100 g |
| Tolerans | ±0,50 mg |
| För användning med (applikation) | För användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II |