Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 Vikter
Produktkod. 11710623
Change view
Massa:
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa
11710623 100 mg
11780613 10 mg
11720623 200 mg
11790613 20 mg
11730623 500 mg
11700623 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11710623 Leverantör Zwiebel™ Leverantörsnummer PBI2301T
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medel noggrannhet klass II. Zwiebel™ Klass F1 boxvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter.
  • Klass F1 vikt
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Massa 100 mg
    Tolerans ±0,05 mg
    För användning med (applikation) För användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II