Läs mer
Zwiebel™ Klass F1 Vikter
Produktkod. 11780613
Massa:
10 mg
20 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Produktkod. 11780613
Brand: Zwiebel™ PBI2301P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medel noggrannhet klass II. Zwiebel™ Klass F1 boxvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass F2 vikter.
  • Klass F1 vikt
  • Levereras med ett kalibreringscertifikat som garanterar spårbarhet
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Massa 10 mg
    Tolerans ±0,025 mg
    För användning med (applikation) För användning med våginstrument av speciell noggrannhetsklass I och hög noggrannhetsklass II