Läs mer
Fisherbrand™ Klass I polypropen engångslabbrock, individuellt förpackad
Produktkod. 17223044 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
Storlek (metrisk) bröst:
63 cm
69 cm
71 cm
73 cm
75 cm
77 cm
Längd (metrisk) ärm:
73 cm
77 cm
78 cm
79 cm
80 cm
81 cm
Längd (metrisk):
92 cm
100 cm
102 cm
104 cm
109 cm
112 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Storlek (metrisk) bröst Längd (metrisk) ärm Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
17223044 X-large 73 cm 79 cm 104 cm -
17213044 Liten 63 cm 73 cm 92 cm -
17203044 Intermediär 69 cm 77 cm 100 cm -
17293034 Betydande 71 cm 78 cm 102 cm -
17233044 2X-large 75 cm 80 cm 109 cm Paket med 100
17283034 3X-large 77 cm 81 cm 112 cm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17223044
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa unisex laboratorierockar i polypropen med slits baktill har 5 dubbfästen och elastiska muddar, utan handfickor. De ger säkerhet och komfort i labbmiljön.
Dessa unisex laboratorierockar i polypropen med slits baktill har 5 dubbfästen och elastiska muddar, utan handfickor. De ger säkerhet och komfort i labbmiljön.
  • Vit spunbond polypropen
  • Elastiska ärmslut
  • Tygvikt: 40 g/m 2
  • Standardkrage, inga handfickor
  • Slits baktill
  • Enkel krage
  • Fem tryckknappar för säker stängning
  • Unisex
Specifikationer
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Vitt
Förslutningstyp Tryckknappar
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Antal fickor Hold (Håll)
Krage typ Enkel krage
Sömtyp Fyrtrådiga sömmar
Storlek (metrisk) bröst 73 cm
Certifikat och efterlevnad Klass I; CE 0197; Direktiv 93/42/EEG bilaga V
Certifieringar/efterlevnad (Europa) 93/42/EEG
Inkluderar Fem tryckknappar, 27 cm ryggslits
Förpackningstyp Individuellt förpackad i PE-påse
Längd (metrisk) 104 cm
Längd (metrisk) ärm 79 cm