Läs mer
Fisherbrand™ Klass I polypropen engångslabbrock, individuellt förpackad
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Dessa unisex laboratorierockar i polypropen med slits baktill har 5 dubbfästen och elastiska muddar, utan handfickor. De ger säkerhet och komfort i labbmiljön.
- Vit spunbond polypropen
- Elastiska ärmslut
- Tygvikt: 40 g/m 2
- Standardkrage, inga handfickor
- Slits baktill
- Enkel krage
- Fem tryckknappar för säker stängning
- Unisex
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Betydande |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Tryckknappar |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Antal fickor | Hold (Håll) |
| Krage typ | Enkel krage |
| Sömtyp | Fyrtrådiga sömmar |
| Visa mer |