Läs mer
Class I Polypropylene Disposable Laboratory Coats
These unisex polypropylene laboratory coats with back slit, have 5 stud fasteners and elasticated cuffs, without pockets. They provide safety and comfort in the lab environment.
2009.40 SEK
Specifikationer
| Kön | Unisex |
|---|---|
| Material | Polypropylene |
| Färg | White |
| Förslutningstyp | Press Studs |
| Manschettstil | Elastic |
| Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Storlek | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
16682103
|
New source - PPE
HMLCL |
Large | |||||||
Beskrivning
- White spunbond polypropylene
- Elasticated cuffs
- Fabric weight: 40g/m2
- Standard collar, no pockets
- Back slit
- Single collar
- Five Snap fasteners for a secure closure
- Unisex
Specifikationer
| Unisex | |
| White | |
| Elastic | |
| None | |
| Four thread stitched seams | |
| 93/42/EEC | |
| Individually packed in PE bag |
| Polypropylene | |
| Press Studs | |
| Single-use | |
| Single collar | |
| Class I; CE 0197; Directive 93/42/EEC Annex V | |
| Five press-stud fasteners, 27 cm back slit |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Class I Polypropylene Disposable Laboratory Coats