Läs mer
Fisherbrand Klass II Biologisk säkerhetsskåp
Produktkod. 30564665 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk) Exteriör:
1.2 m
1.8 m
Pluggtyp:
Schuko
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Exteriör Pluggtyp
30564665 1.2 m Schuko
30564668 1.8 m Schuko
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30564665
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78000.00 SEK
    70363.97 SEK / Paket med 1
    Save 7636.03 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Fisherbrand Klass II biologiskt säkerhetsskåp är en ekonomisk lösning för högt skydd.
  • Fisherbrand Klass II biologiskt säkerhetsskåp (BSC) ger både personligt och produktskydd mot biologiska faror och kontamineringar.
  • Denna modell finns i två storlekar; 1,2 m och 1,8 m med 3 olika uttag och uttag (Typ F, Typ G och Typ E)
  • Utrustad med teknik för att automatisera luftflödeskompensation och varnar användaren för luftflöden utanför tolerans som kan äventyra produkt- och operatörsskyddet
  • H14 HEPA-filter tar bort luftburna föroreningar
  • 10 graders lutande front för exceptionell komfort och ergonomi
  • SmartCleans framfönsterdesign för att förbättra tillgången till arbetsytan för rengöring
  • Night Set Back-läget minskar luftflödet under perioder med låg användning
  • BSC uppfyller alla tillämpliga prestanda- och säkerhetskrav enligt EN12469:2000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 12469
Kammarmaterial Rostfritt stål (304/304)
Produkttyp Klass II Biosäkerhetsskåp
Modell Fisherbrand BSC 1.2
Bullernivå <59 dBA
Uttag 2
Pluggtyp Schuko
Energiförbrukning 1440 W
Behållare 2 Enkel, Bakvägg
Avgasfilter HEPA H14 EN1822
Filtereffektivitet 99,995 % vid MPPS
Inkluderar UV-ljus, armstöd och justerbart golvställ
Energiförbrukning (reducerat flödesläge) 70 W
Belysning LED
Hamnar 2 x 2
Tilluftsfilter HEPA H14 EN1822
Garanti 2 år
Arbetsyta 120 x 45 cm
Mått (L x B x H) Exteriör 130 x 80.2 x 152 cm
Längd (metrisk) Exteriör 1.2 m
Djup (metrisk) interiör 63 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Spänning 230 V
Energiförbrukning (driftsbörvärde) 200 W
Kvantitet 1 st.