Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 lådvikter
Produktkod. 11740593
Change view
Tolerans:
±0,2 mg
±0,5 mg
±1,2 mg
±1,6 mg
±10 mg
±2 mg
±250 mg
±5 mg
±50 000 mg
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Tolerans
11740593 ±0,5 mg
11770743 ±50 000 mg
11768204 ±2 mg
11710723 ±5 mg
11748204 ±1,2 mg
11720723 ±10 mg
11760723 ±250 mg
11758204 ±1,6 mg
11700593 ±0,2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11740593 Leverantör Zwiebel™ Leverantörsnummer PBI2300H
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Zwiebel™ Klass M1 boxvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M₂ vikter.
  • Klass M1 vikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Tolerans ±0,5 mg
    För användning med (applikation) För användning med vågar av medelhög noggrannhetsklass III och vanlig noggrannhetsklass IIII