Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 lådvikter
Produktkod. 11760723
Tolerans:
±0,2 mg
±0,5 mg
±1,2 mg
±1,6 mg
±10 mg
±2 mg
±250 mg
±5 mg
±50 000 mg
Produktkod. 11760723
Brand: Zwiebel™ PBI23099
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Zwiebel™ Klass M1 boxvikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M₂ vikter.
  • Klass M1 vikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Tolerans ±250 mg
    För användning med (applikation) För användning med vågar av medelhög noggrannhetsklass III och vanlig noggrannhetsklass IIII