Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 Kalibreringsvikter
Zwiebel™ Klass M1 kalibreringsvikter är avsedda för användning vid verifiering eller kalibrering av klass M2 vikter.
84.00 SEK
Specifikationer
Produkttyp | Ark Vikt |
---|---|
Certifikat och efterlevnad | Rekommendation OIML R111 |
Material | Aluminium |
Densitet | 2700± 100 kg/m 3 |
Produktkod | Brand | Vikt (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Vikt (metrisk) | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | ||||||
11710593
|
Zwiebel™
PBI2300D |
10 mg |
84.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 25-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
11760593
|
Zwiebel™
PBI2300L |
500 mg |
84.00 SEK
Varje |
Beräknad leverans: 29-09-2025
Logga inför att se lagersaldo. |
Har du redan ett konto? Logga in för att se ditt pris och tillgänglighet. Är du ny här? Registrera dig hos oss idag! |
|||||
Beskrivning
- Permanent magnetisering:< 250μ T
- Vikter avsedda att användas vid verifiering eller kalibrering av vikter i klass M, och för användning med vägning 2 instrument av medelhög noggrannhet klass III
- Ett blockmaterial utan justeringskavitet
Specifikationer
Ark Vikt | |
Rekommendation OIML R111 | |
Aluminium | |
2700± 100 kg/m 3 |