Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 viktlådor
Massa:
500 g
1000 g
2000 g
Beskrivning
- Klass M1 kalibreringsvikt
- I enlighet med OIML R111
- Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Specifikationer
| Massa | 1000 g |
| Tolerans | ±50 mg |
| För användning med (applikation) | För användning med vågar av medelhög noggrannhetsklass III och vanlig noggrannhetsklass IIII |