Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 Vikter
Tolerans:
±1000 mg
±250 mg
±500 mg
Beskrivning
- Klass M1 gjutjärnskalibreringsvikt
- I enlighet med OIML R111
- Levereras individuellt
Specifikationer
Specifikationer
| Tolerans | ±250 mg |
| För användning med (applikation) | För användning med vågar av medelhög noggrannhetsklass III och vanlig noggrannhetsklass IIII |