Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 Vikter
Produktkod. 12011613
Tolerans:
±1000 mg
±250 mg
±500 mg
Produktkod. 12011613
Brand: Zwiebel™ PBI23718
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Zwiebel™ Klass M1-vikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2-vikter.
  • Klass M1 gjutjärnskalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras individuellt
Specifikationer
Tolerans ±1000 mg
För användning med (applikation) För användning med vågar av medelhög noggrannhetsklass III och vanlig noggrannhetsklass IIII