Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 Vikter med certifikat
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Zwiebel™ Klass M1-vikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2-vikter.
Brand:  Zwiebel™ PBI2300R
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11700603
  • 252.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 02-09-2025
Beskrivning
  • Klass M1 kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Specifikationer
Rostfritt stål
10 mg
±0,25 mg
För användning med vågar av medelhög noggrannhetsklass III och vanlig noggrannhetsklass IIII
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Zwiebel™ Klass M1 Vikter med certifikat > Vikt: 10mg