Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 Vikter med certifikat
Produktkod. 11730603
Massa:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolerans:
±0,2 mg
±0,25 mg
±0,5 mg
±0,6 mg
±1000 mg
±250 mg
±2500 mg
±500 mg
Produktkod. 11730603
Brand: Zwiebel™ PBI2300W
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Zwiebel™ Klass M1-vikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M2-vikter.
  • Klass M1 kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Massa 100 mg
Tolerans ±0,5 mg
För användning med (applikation) För användning med vågar av medelhög noggrannhetsklass III och vanlig noggrannhetsklass IIII