Läs mer
Zwiebel™ Klass M1 Vikter med certifikat
Massa:
1 mg
10 mg
100 mg
200 mg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tolerans:
±0,2 mg
±0,25 mg
±0,5 mg
±0,6 mg
±1000 mg
±250 mg
±2500 mg
±500 mg
Beskrivning
- Klass M1 kalibreringsvikt
- I enlighet med OIML R111
- Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Gjutjärn |
| Massa | 5 kg |
| Tolerans | ±250 mg |
| För användning med (applikation) | För användning med vågar av medelhög noggrannhetsklass III och vanlig noggrannhetsklass IIII |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Zwiebel™ Klass M1 Vikter med certifikat >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering