Läs mer
Zwiebel™ Klass M2 krom viktsats
Produktkod. 11704714
Change view
Massa:
1 till 1000 g
1 till 200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Massa
11704714 1 till 200 g
11724714 1 till 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11704714 Leverantör Zwiebel™ Leverantörsnummer PBI23703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med vågar av medelhög noggrannhet klass III. Zwiebel™ Klass M2 vikter är idealiska för verifiering eller kalibrering av klass M3 vikter.
  • Klass M2 rostfritt stål kalibreringsvikt
  • I enlighet med OIML R111
  • Levereras styckvis eller som ett set, i plastfodral eller trälåda
  • Specifikationer
    Massa 1 till 200 g